I sistemi PRESTO® offrono un range di temperatura d'esercizio da –93 a +250 °C con elevata capacità refrigerante e riscaldante. Questi strumenti sono in grado di compensare reazioni esotermiche ed endotermiche a una velocità straordinaria e sono caratterizzati da portate elevate, pressione costante e accumulo della pressione della pompa controllato. Le variazioni della viscosità dei liquidi controllate tramite temperatura vengono bilanciate dinamicamente. Monitoraggio interno costante e pompe autolubrificanti per garantire una lunga durata. Il pannello a sfioramento integrato offre all'utente una visione chiara delle informazioni principali. Controllo con un semplice tocco delle dita tramite lo schermo a sfioramento. Interfacce multiple per controllo a distanza del sistema PRESTO® nelle reti e in sistemi di controllo estremamente precisi. Semplice controllo a distanza wireless del nuovo sistema PRESTO® grazie ai prodotti Wireless TEMP.
- Controllo con un semplice tocco delle dita tramite il touch screen con pannello a sfioramento a colori da 14,4 cm
- Fino a tre livelli utente con gestione password
- USB (host e dispositivo), Ethernet e slot SD-Card
- Unità estremamente silenziose e appena udibili durante il funzionamento
- Sistema di riempimento accessibile dall'alto
Portata massima/pressione massima:
A30: 25 L/min, 0,5 bar
A38/A41/W41: 0 to 50 L/min, 0,1 to 1,6 bar
A40/W40, A80/W80: 16 to 40 L/min, 0,3 to 1,7 bar
A45/A45t/W50/W50t: 35 to 76 L/min, 0,48 to 3,2 bar
A70: 0 to 40 L/min, 0,1 to 1,7 bar W91/W92 (t/tt): 26 to 80 L/min, 0,5 to 3,0 bar W91×/W92× (t/tt): 18 to 70 L/min, 0,8 to 5,5 bar
W93: 0 to 80 L/min, 0,1 to 3 bar W93x: 0 to 70 L/min, 0,1 to 5,5 bar.
Informazioni per l'ordine: Fornito senza accessori Visita il nostro sito web per i dettagli degli accessori
Attenzione: capacità refrigerante a +200, +100, +20, 0, −10, −20, −30 e −40 °C. W91/W92/W93 (t/tt/x): capacità refrigerante a +200, +100, +20, 0, –20, –40, –60 e −80 °C.