Stampa…
Panni abrasivi, rotoli pretagliati, Scotch-Brite™
Fornitore: 3M
Scotch-Brite™
MMMA07904EA 348 EUR
MMMA07904
Panni abrasivi, rotoli pretagliati, Scotch-Brite™
Panni Tamponi e kit per pulizia
Panni abrasivi Scotch-Brite™ perforati e pronti all'uso con una nuova superficie abrasiva 3M™ intensa per abrasioni efficaci senza rilascio di grosse particelle. I panni possono essere utilizzati per la levigazione di aree complicate prima di applicare la mano di fondo, ad esempio nell'industria dei trasporti o durante altri processi di riparazione. I panni vengono comodamente dispensati singolarmente.
  • Durata maggiore, economicamente convenienti
  • Abrasione più veloce e semplice
  • Materiale abrasivo migliorato, finitura perfetta