n-Tricosane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
91447-1GEA
42.7
EUR
91447-1G
91447-5G
n-Tricosane, Supelco®
n-Tricosane
Formula:
H₃C(CH₂)₂₁CH₃ Peso molecolare: 324,63 g/mol Punto di ebollizione: 380 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 46…47,5 °C Densità: 0,7969 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009350 CAS Number: 638-67-5 EINECS: 211-347-4 |