Stampa…
n-Tetracontane, Supelco®
M-Clarity™ quality level = MQ100
87086-250MGEA 133 EUR
87086-250MG
n-Tetracontane, Supelco®
n-Tetracontane
Formula: H₃C(CH₂)₃₈CH₃
Peso molecolare: 563,09 g/mol
Punto di fusione: 82…83 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00015267
CAS Number: 4181-95-7
EINECS: 224-055-7