Stampa…
Hai cercato: n-Pentano
39  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"39"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: n-Pentano ∼ 95%, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: n-Pentano, EMSURE® per analisi, Supelco®
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: n-Pentano ≥99.8%, SupraSolv® for GC-ECD/FID
Fornitore: Merck
Descrizione: n-Pentano, EMPLURA®
Fornitore: Merck
Descrizione: n-Pentano, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: SupraSolv® ECD and FID is specially developed for gas chromatography in combination with ECD (Electron Capture Detetor) and FID (Flame Ionization dete...
Codice catalogo: (1.07179.1000)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.07179.1000
Codice articolo locale: MERC1.07179.1000
Descrizione: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
UOM: 1 * 1 L
MSDS
Fornitore: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Descrizione: n-Pentano 99% (by GC), AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: n-Pentano ≥99%, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: n-Pentano ≥99.5%, PESTINORM® Supra Trace
Codice catalogo: (6721-25)
Fornitore: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Codice articolo locale: MACR6721-25
Descrizione: Suitable for Liquid Chromatography and UV-Spectrophotometry
UOM: 1 * 2,5 L
Fornitore: Avantor
Descrizione: n-Pentano, BAKER ANALYZED®, Laboratory Reagent, J.T. Baker®
Fornitore: Avantor
Descrizione: n-Pentano ≥99.0%, BAKER ANALYZED® HPLC per HPLC/UHPLC, per spettrofotometria, J.T.Baker®
Codice catalogo: (8239.2500)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR8239.2500
Descrizione: n-Pentano, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 2,5 L
Codice catalogo: (83993.320)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC83993.320
Descrizione: n-Pentano ≥95%, HiPerSolv CHROMANORM® per HPLC
UOM: 1 * 2,5 L
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: n-Pentano ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 39
no targeter for Bottom