Stampa…
Imbuti di sicurezza con coperchio
Fornitore: SCAT Europe
221-0190EA 110 EUR
SCTV118950
Imbuti di sicurezza con coperchio
In HDPE bianco.
  • Setacci rimovibili per pulizia
  • Altezza di montaggio bassa per installazioni sotto superfici di lavoro basse
  • Filettature con diametri diversi
Idonei per utilizzi con tutti i tipi di prodotti chimici. Il tappo a vite gira liberamente, consentendo di avvitare e svitare gli imbuti in modo più agevole. 135 mm Ø senza tubo.