Stampa…
Imbuti di sicurezza con coperchio
Fornitore: SCAT Europe
590-0033EA 334 EUR
590-0033 221-0212
Imbuti di sicurezza con coperchio
Imbuti Imbuti per sistemi di sicurezza
In HDPE bianco o nero, elettroconduttivo con connettore di messa a terra.
  • Setacci rimovibili per pulizia
  • Altezza di montaggio bassa per installazioni sotto superfici di lavoro basse
  • Filettature con diametri diversi
Idonei per utilizzi con tutti i tipi di prodotti chimici. Il tappo a vite gira liberamente, consentendo di avvitare e svitare gli imbuti in modo più agevole.