Stampa…

n-Pentacosane, Supelco®


M-Clarity™ quality level = MQ100

76493-250MGEA 73 EUR
76493-250MG
n-Pentacosane, Supelco®
n-Pentacosane
Formula: H₃C(CH₂)₂₃CH₃
Peso molecolare: 352,69 g/mol
Punto di ebollizione: 402 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 54 °C
Densità: 0,8012 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009353
CAS Number: 629-99-2
EINECS: 211-123-6

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR