Stampa…
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
H29009.03EA 56.9 EUR
H29009.03 H29009.06
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate 96%
Potassium-3-iodophenyltrifluoroborate
Formula: C₆H₄BIF₃K
Peso molecolare: 309,91 g/mol
Punto di fusione: 202…204 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09800739
CAS Number: 1189097-36-6