Stampa…
n-Nonacosane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
74156-1GEA 187 EUR
74156-1G
n-Nonacosane, Supelco®
n-Nonacosane
Formula: H₃C(CH₂)₂₇CH₃
Peso molecolare: 408,8 g/mol
Punto di ebollizione: 440,8 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 63,7 °C
Densità: 0,8083 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 630-03-5
EINECS: 211-126-2