Stampa…
n-Esano sostanza di riferimento per gas cromatografia, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09687.0005EA 274 EUR
1.09687.0005
n-Esano sostanza di riferimento per gas cromatografia, Supelco®
n-Esano
Formula: H₃C(CH₂)₄CH₃
Peso molecolare: 86,18 g/mol
Punto di ebollizione: 69 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –94,3 °C
Densità: 0,659 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –22 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009520
CAS Number: 110-54-3
EINECS: 203-777-6
UN: 1208
ADR: 3,
Merck Index: 13,04712
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/70/18/737018.jpg
Visualizza i codici
Solubility 0.0095 g/l (20 °C)
Melting Point -94.3 °C
Molar Mass 86.18 g/mol
Boiling Point 69 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 160 hPa (20 °C)
Flash Point -22 °C
Refractive Index 1.375
Explosion Limit 1.0 - 8.1 %(V)
Density 0.66 g/cm3 (20 °C)
pH (H2O) not applicable
Ignition Point 240 °C
Viscosity kinematic 0.50 mm2/s (20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid