n-Heneicosane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
51523-1GEA
63.5
EUR
51523-1G
51523-5G
n-Heneicosane, Supelco®
n-Heneicosane
Formula:
H₃C(CH₂)₁₉CH₃ Peso molecolare: 296,58 g/mol Punto di ebollizione: 356 °C (1013 hPa) Punto di fusione: 40…41 °C Densità: 0,7919 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00009346 CAS Number: 629-94-7 EINECS: 211-118-9 |