Stampa…
n-Docosane, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
43942-5GEA 197 EUR
43942-5G 43942-1G
n-Docosane, Supelco®
n-Docosane
Formula: H₃C(CH₂)₂₀CH₃
Peso molecolare: 310,61 g/mol
Punto di ebollizione: 368 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 44 °C
Densità: 0,7944 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00009348
CAS Number: 629-97-0
EINECS: 211-121-5