Metanolo, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
Synonyms:
Alcol denaturato
, Alcol metilico
M-Clarity™ quality level = MQ100
SUPL82762-5ML-FEA
39.7
EUR
SUPL82762-5ML-F
82762-10ML-F
Metanolo, Supelco®
Metanolo
Formula:
CH₃OH Peso molecolare: 32,04 g/mol Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –98 °C Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C) Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00004595 CAS Number: 67-56-1 EINECS: 200-659-6 UN: 1230 ADR: 3,II REACH: 01-2119433307-44 Merck Index: 13,05984 |