Stampa…
Metanolo, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8% per sintesi
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturatoAlcol metilico
20856.296EA 44.13 EUR
20856.296
Metanolo, anidro (max. 0,005% H2O) ≥99.8% per sintesi
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32,04 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Visualizza i codici
Aspetto Liquido chiaro incolore
Valore di colore Max. 10 APHA
Titolo (calcolato su anidra) Min. 99,8 %
Acidità (come HCOOH) Max. 0,0010 %
Alcalinità (come NH3) Max. 0,00010 %
Acetone + aldeidi (come CH3COCH3) Max. 0,0010 %
Formaldeide Max. 0,0001 %
Residuo all'evaporazione 0,0010 %
Sostanze riducenti Max. 0,0002 %
Acqua (K.F.) Max. 0,0050 %
Sostanze scolorate da H2SO4 Max. 20 APHA
Etanolo Max. 0,100 %
Cl (Cloruro) Max. 0,5 ppm
Al (Alluminio) Max. 0,5 ppm
B (Boro) Max. 0,02 ppm
Ba (Bario) Max. 0,5 ppm
Ca (Calcio) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmio) Max. 0,01 ppm
Co (Cobalto) Max. 0,01 ppm
Cr (Cromo) Max. 0,02 ppm
Cu (Rame) Max. 0,01 ppm
Fe (Ferro) Max. 0,1 ppm
Mg (Magnesio) Max. 0,1 ppm
Mn (Manganese) Max. 0,01 ppm
Ni (Nichel) Max. 0,01 ppm
Pb (Lead) Max. 0,01 ppm
Sn (Stagno) Max. 0,1 ppm
Zn (Zinco) Max. 0,1 ppm