Stampa…

Metanolo

Pericolo

Synonyms: Alcol denaturatoAlcol metilico

A3493.1000PEEA 40.3 EUR
A3493.1000PE A3493.5000
Metanolo
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32,04 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3,II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg

Visualizza i codici

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Informazioni About VWR