Stampa…
Metanolo, anidro ≥99.8%, ultrapuro
Fornitore: VWR Chemicals
Pericolo
Synonyms: Alcol denaturatoAlcol metilico
0323-4LEA 685 EUR
0323-4L
Metanolo, anidro ≥99.8%, ultrapuro
Metanolo
Formula: CH₃OH
Peso molecolare: 32,04 g/mol
Punto di ebollizione: 64,6 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –98 °C
Densità: 0,7918 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 11 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004595
CAS Number: 67-56-1
EINECS: 200-659-6
UN: 1230
ADR: 3 (6.1),II
REACH: 01-2119433307-44
Merck Index: 13,05984
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/33/12/733312.jpg
Visualizza i codici
Contenuto d'acqua (KF) ≤0.1%
Purezza ≥99.8%
Gravità specifica 0.783 - 0.791