Stampa…
Hai cercato: Metanolo
111  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"111"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo ≥99.9%, EMSURE® ACS, ISO, Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo, SupraSolv® for gas chromatography, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo, SupraSolv® for GC-MS
Fornitore: Merck
Descrizione: With their high degree of UV transmittance, low particle count, low acidity and alkalinity and low evaporation residue level, LiChrosolv® solvents are...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo, EMPLURA®, Supelco®
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo ≥99.9% (by GC), LiChrosolv® Reag. Ph. Eur., grado gradiente for liquid chromatography, Supelco®
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
Fornitore: Merck
Descrizione: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, and meet all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - posi...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: These reagents are produced using specially selected distillation methods that ensure consistently high dryness and batch-to-batch consistency.
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Highest purity solvents for UHPLC-MS analysis.
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo, EMPARTA® ACS per analisi, Supelco®
Codice catalogo: (82762-10ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 82762-10ML-F
Codice articolo locale: SUPL82762-10ML-F
Descrizione: Metanolo, Supelco®
UOM: 1 * 10 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Metanolo, Prepsolv® for preparative chromatography, Supelco®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Metanolo, HiPerSolv CHROMANORM®, Ultra Plus per LC-MS, per UPLC/UHPLC-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Metanolo ≥99.8%, HiPerSolv CHROMANORM® Reag. Ph. Eur., grado gradiente per HPLC
Fornitore: Avantor
Descrizione: Metanolo, BAKER ANALYZED®, grado isocratico per HPLC, J.T.Baker®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 111
no targeter for Bottom