Sacchetti per biotrattamento, Standard Flexboy®
Fornitore: Sartorius
Flexboy®
Standard Flexboy® Bioprocessing bags are designed for the preparation, storage and transport of biopharmaceutical solutions, intermediates and final bulk products. They provide a single-use alternative to traditional glass, stainless steel and rigid plastic carboys in a large variety of applications.
  • Sterilised by gamma irradiation
  • Cost effective and reduced risk of cross contamination
  • Flexible and high security of supply
  • Process safety and integrity
  • High sterility assurance level
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Con tubi in TPE
Descrizione Capacità L×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sacchetti pronti all'uso, pellicola: 0,2 µm 5 l 332×376 mm 20 391-0209 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB110910
Codice articolo locale: SARTFFB110910
Sacchetti pronti all'uso, pellicola: 0,2 µm 50 l 580×790 mm 10 391-0213 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB110913
Codice articolo locale: SARTFFB110913
Con tubi in TPE e capsule Sartopore® 2 Gamma
Descrizione Capacità L×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Sacchetti pronti all'uso, pellicola: 0,2 µm 1 l 155×299 mm 20 391-0207
Codice articolo fornitore: FFB110908
Codice articolo locale: SARPFFB110908
Sacchetti pronti all'uso, pellicola: 0,2 µm 3 l 223×381 mm 20 391-0208 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB110909
Codice articolo locale: SARTFFB110909
With EVA tubes
Descrizione Capacità L×L Conf Codice catalogo VWR Quantità
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102603 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102603
Codice articolo locale: SARTFFB102603
Ready to use bags 0,05 l 95×134 mm 20 SARTFFB102640 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102640
Codice articolo locale: SARTFFB102640
Ready to use bags 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102877
Codice articolo fornitore: FFB102877
Codice articolo locale: SARPFFB102877
Ready to use bags, standard 0,15 l 85×205 mm 20 SARPFFB102643
Codice articolo fornitore: FFB102643
Codice articolo locale: SARPFFB102643
Ready to use bags 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB103398
Codice articolo fornitore: FFB103398
Codice articolo locale: SARPFFB103398
Ready to use bags, standard 0,5 l 130×241 mm 20 SARPFFB102670
Codice articolo fornitore: FFB102670
Codice articolo locale: SARPFFB102670
Ready to use bags 1 l 155×299 mm 20 SARPFFB102606
Codice articolo fornitore: FFB102606
Codice articolo locale: SARPFFB102606
Ready to use bags, standard 1 l 155×299 mm 1 SARTFFB103547 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB103547
Codice articolo locale: SARTFFB103547
Ready to use bags 2 l 59×70 mm 20 SARTFFB102703 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102703
Codice articolo locale: SARTFFB102703
Ready to use bags, standard 3 l 223×381 mm 20 SARTFFB102704 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102704
Codice articolo locale: SARTFFB102704
Ready to use bags 5 l 332×376 mm 20 SARTFFB102025 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102025
Codice articolo locale: SARTFFB102025
Ready to use bags 10 l 300×621 mm 20 SARPFFB101974
Codice articolo fornitore: FFB101974
Codice articolo locale: SARPFFB101974
Ready to use bags 20 l 431×654 mm 20 SARPFFB101961
Codice articolo fornitore: FFB101961
Codice articolo locale: SARPFFB101961
Ready to use bags, standard 50 l 580×790 mm 20 SARTFFB102340 Blocked
Codice articolo fornitore: FFB102340
Codice articolo locale: SARTFFB102340
Blocked Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI