Stampa…
2-Propanolo
Pericolo
Synonyms: Alcool isopropilicoIPA
A3465.2500EA 76.7 EUR
A3465.2500 A3465.5000
2-Propanolo
2-Propanolo
Formula: (CH₃)₂CHOH
Peso molecolare: 60,1 g/mol
Punto di ebollizione: 82 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –89 °C
Densità: 0,786 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 12 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00011674
CAS Number: 67-63-0
EINECS: 200-661-7
UN: 1219
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457558-25
Merck Index: 13,05228
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/19/69/731969.jpg