Stampa…
Hai cercato: Acido trifluoroacetico
46  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"46"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Accurate analytic results in UV/Vis and infrared spectroscopy depend on the use of very pure solvents for sample preparation. The Uvasol® solvents ran...
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Acido trifluoroacetico per sintesi, Sigma-Aldrich®
Codice catalogo: (4.80672.2500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 4.80672.2500
Codice articolo locale: MERC4.80672.2500
Descrizione: Acido trifluoroacetico 0,05% (v/v) in acetonitrile, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
MSDS
Codice catalogo: (1.08218.0050)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08218.0050
Codice articolo locale: MERC1.08218.0050
Descrizione: Acido trifluoroacetico 25% (v/v) in soluzione acquosa, Supelco®
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Acido trifluoroacetico, Supelco®
Codice catalogo: (80457-10ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 80457-10ML
Codice articolo locale: SUPL80457-10ML
Descrizione: Acido trifluoroacetico
UOM: 1 * 10 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: LiChrosolv® hypergrade is accurately tested for LC-MS suitability, meeting all the requirements of modern LC-MS ionisation methods (ESI / APCI - posit...
Codice catalogo: (1.08178.0050)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.08178.0050
Codice articolo locale: MERC1.08178.0050
Descrizione: Acido trifluoroacetico, Sigma-Aldrich®
UOM: 1 * 50 mL
MSDS
Codice catalogo: (4.80170.2500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 4.80170.2500
Codice articolo locale: MERC4.80170.2500
Descrizione: Acido trifluoroacetico 0,05% (v/v) in soluzione acquosa, LiChrosolv® per HPLC, Supelco®
UOM: 1 * 2,5 L
MSDS
Fornitore: Avantor
Descrizione: Acido trifluoroacetico, BAKER ANALYZED® per LC-MS, J.T.Baker®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: SPECTRONORM solvents have extensive specifications to meet the highly demanding requirements of UV applications.
Codice catalogo: (9470-02)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR9470-02
Descrizione: Gradient tested for HPLC peptide and protein analysis. UV cutoff 210 nm.
UOM: 1 * 900 mL
Codice catalogo: (84578.290)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84578.290
Descrizione: Acido trifluoroacetico ≥99.9% per sintesi peptidica
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Acido trifluoroacetico per biotecnologie
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: LC-MS additives are selective chemicals that are commonly added to the mobile phase in LC-MS. The objective is usually to improve the signal quality, ...
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Acido trifluoroacetico ≥99.9%, HiPerSolv CHROMANORM® per LC-MS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 46
no targeter for Bottom