Stampa…
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
Attenzione
ACRO216710250EA 134.1 EUR
ACRO216710250 ACRO216711000 ACRO216710100
1,1,1-Trifluoroacetylacetone 98%
1,1,1-Trifluoroacetylacetone
Formula: C₅H₅F₃O₂
Peso molecolare: 154,09 g/mol
Punto di ebollizione: 105…107 °C (760 mmHg)
Densità: 1,27 g/cm³
Flash Pt: 26 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000427
CAS Number: 367-57-7
EINECS: 206-698-5
UN: 1224
ADR: 3,III
Visualizza i codici
Appearance Clear light yellow to orange Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %