Stampa…
Acido acetico 100%, BioChemica®
Pericolo
A3701.2500PEEA 105 EUR
A3701.2500PE A3701.1000PE
Acido acetico 100%, BioChemica®
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Punto di ebollizione: 118 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: 17 °C
Densità: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: 38,5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2789
ADR: 8,II
REACH: 01-2119475328-30
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg