/
Italy
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Order Entry
Arsenic acid
22960.88
:
Thermo Fisher Scientific
:
Arsenic acid
22960.88
:
Thermo Fisher Scientific
:
Pack type:
Glass bottle for solids
Pk:
2,5 g
Seq:
3122
:
:
141.94 g/mol
:
12,00833
:
160 °C (1013 hPa)
:
35.5 °C
:
2.2 g/cm³ (20 °C)
:
231-901-9
:
1553
:
6.1,I
:
GHS06
:
GHS08
:
GHS09
:
7778-39-4
:
H₃AsO₄