2,3,4,5,6-Pentachloroaniline 10 µg/ml in cyclohexane
Fornitore: LGC Standards
Dr Ehrenstorfer
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Conf Codice catalogo VWR Quantità
2,3,4,5,6-Pentachloroaniline 10 µg/ml in cyclohexane 10 ml EHERL15940000CY
Codice articolo fornitore: L15940000CY
Codice articolo locale: EHERL15940000CY
Specifiche
Descrizione 2,3,4,5,6-Pentachloroaniline
CAS No. 527-20-8
Formula C₆H₂Cl₅N
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI