Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login

Dexamethasone

Fornitore: U.S. Pharmacopeia



Formula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso molecolare: 392,47 g/mol
Punto di fusione: 268 - 271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS Number: 50-02-2
EINECS: 200-003-9

 

Ordine

Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 125 mg USPH1176007
Codice articolo fornitore: 1176007
Codice articolo locale: USPH1176007
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
 

Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno

Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.

ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI