Dexamethasone ≥96%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
Formula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso molecolare: 392,47 g/mol
Punto di fusione: 255 …261 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064136
CAS Number: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Appearance White to almost white Crystalline powder
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
Bottiglia di vetro 250 mg ACRO230302500
Codice articolo fornitore: 230302500
Codice articolo locale: ACRO230302500
Bottiglia di vetro 1 g ACRO230300010
Codice articolo fornitore: 230300010
Codice articolo locale: ACRO230300010
Glass bottle 5 g ACRO230300050
Codice articolo fornitore: 230300050
Codice articolo locale: ACRO230300050
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità