Dexamethasone ≥98%
Fornitore: Alfa Aesar
Purity: 98%
CAS No.: 50-02-2
Molecular Formula: C22H29FO5
Formula Weight: 392.47
Melting Point: ca 260° dec.
Beilstein Reference: 2066651
Merck Reference: 14,2943
Optical Rotation: +75° (c=1 in doxane)
MDL No.: MFCD00064136
Anti-inflammatory glucocorticoid
Formula: C₂₂H₂₉FO₅
Peso molecolare: 392,47 g/mol
Punto di fusione: 268 - 271 °C
MDL Number: MFCD00064136
CAS Number: 50-02-2
EINECS: 200-003-9
Effettua il login per visualizzare i prezzi a te riservati, le promozioni VWR e la disponibilità a magazzino
  Memorizza il mio account in questo dispositivo
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo di conf. Conf Codice catalogo VWR Quantità
- 25 g A17590.14
Codice articolo fornitore: A17590.14
Codice articolo locale: ALFAA17590.14
- 5 g A17590.06
Codice articolo fornitore: A17590.06
Codice articolo locale: ALFAA17590.06
Bottiglia di vetro 1 g A17590.03
Codice articolo fornitore: A17590.03
Codice articolo locale: ALFAA17590.03
Espandi tutto / Chiudi tutto
Specifiche
Punto di fusione ca 260° dec.
Peso formula 392.47
CAS No. 50-02-2
Purezza 98%
Formula molecolare C22H29FO5
N. MDL MFCD00064136
Rotazione ottica +75° (c=1 in doxane)
Riferimento Merck 14,2943
Riferimento Beilstein 2066651
Sensibilità Light Sensitive
Forma fisica Powder
Aspetto White
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità