Acido 5,5'-ditiobis (2-nitrobenzoico) (Reattivo di Ellman)
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Formula: C₁₄H₈N₂O₈S₂
Peso molecolare: 396,36 g/mol
Punto di fusione: 240 - 244 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007140
CAS Number: 69-78-3
EINECS: 200-714-4
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Conf Codice catalogo VWR Quantità
5 g PIER22582
Codice articolo fornitore: 22582
Codice articolo locale: PIER22582
Espandi tutto / Chiudi tutto
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI