Stampa…
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
A18354.14EA 144.56 EUR
A18354.14 A18354.06
4-Propylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Propylbenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₂S
Peso molecolare: 218,7 g/mol
Punto di ebollizione: 275…276 °C
Punto di fusione: 20…22 °C
Densità: 1,223
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00041508
CAS Number: 146949-07-7
UN: 3265
ADR: 8,II