Stampa…
2-Ethylhexyl bromide 96% stabilizzato
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
Stabilization: Stabilised with copper
B23532.14EA 28.58 EUR
B23532.14 B23532.22
2-Ethylhexyl bromide 96% stabilizzato
2-Ethylhexyl bromide
Purity: 96%
CAS No.: 18908-66-2
Molecular Formula: C8H17Br
Formula Weight: 193.13
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 69°(156°F)
Refractive Index: 1.4538
Boiling Point: 94-95°/35mm
Beilstein Reference: 1098313
MDL No.: MFCD00000220
Formula: C₈H₁₇Br
Peso molecolare: 193,13 g/mol
Punto di ebollizione: 94…95 °C (35 mmHg)
Densità: 1,086
Flash Pt: 69 °C (156 °F)
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000220
CAS Number: 18908-66-2
EINECS: 242-659-9