Stampa…
Hai cercato: Sodio diidrogeno fosfato diidrato
14  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"14"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMSURE® Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99.0%, AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato Ph. Eur., USP, BP
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥98.0%, GPR RECTAPUR®
Codice catalogo: (3819-01)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR3819-01
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato 98.0-102.0%, BAKER ANALYZED®, J.T.Baker®
UOM: 1 * 500 g
Codice catalogo: (P108-42)
Fornitore: MACRON (A AVANTOR BRAND)
Codice articolo locale: MACRP108-42
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
UOM: 1 * 20 kg
Codice catalogo: (1768.1000)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR1768.1000
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato, BAKER, Laboratory Reagent, J.T.Baker®
UOM: 1 * 1 kg
Certificati
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato ≥99%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato 98%, extra puro
Codice catalogo: (ACRO446222500)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 446222500
Codice articolo locale: ACRO446222500
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato per HPLC
UOM: 1 * 250 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato 98-100.5% (dried basis), meets analytical specification of BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, Fluka™
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato 99+% per analisi
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMPROVE® bio Ph. Eur., BP, USP, JPE per la produzione biofarmaceutica, SAFC®
Fornitore: MERCK PRODUCTION CHEMICALS
Descrizione: Sodio diidrogeno fosfato diidrato, EMPROVE® ESSENTIAL Ph. Eur., BP, USP, JPE, E339, SAFC®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 14 of 14
no targeter for Bottom