  • Parametri
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
sodio-diidrogeno-fosfato-monoidrato
SearchPresentationType-HORIZONTAL
Utilizza queste opzioni per definire maggiormente i parametri. Clicca ok per aggiornare i risultati
SearchResultCount:"20"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato EMSURE® ACS, Reag. Ph. Eur. per analisi
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato AnalaR NORMAPUR® per analisi
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale:: VWRC444435X
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato Electran® per biologia molecolare
UOM:  1 * 1 kg
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato ACS
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato ACS
Codice catalogo: (A1047.1000)
Fornitore:  PanReac AppliChem
Codice articolo fornitore:: A1047.1000
Codice articolo locale:: APLIA1047.1000
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
UOM:  1 * 1 kg
Fornitore:  PanReac AppliChem
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato
Fornitore:  Alfa Aesar
Descrizione:   Sodio diidrogeno fosfato monoidrato Puratronic®
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 20
  1  2  3  Prossimo