Stampa…
Sodio idrossido 4 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
Synonyms: Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.11584.5000EA 90.2 EUR
1.11584.9999 1.11584.5000
Sodio idrossido 4 mol/l (4 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Punto di ebollizione: 109 °C (1013 hPa)
Densità: ≤1,11 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,
Visualizza i codici
Form liquid
Amount-of-substance concentration 3,980-4,020
Measurement uncertainty + / - 0,012
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.