Stampa…
Sodio idrossido 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Fornitore: Merck
Synonyms: Idrossido di sodio
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09142.0500EA 26.7 EUR
1.09142.0500
Sodio idrossido 0.02 mol/l (0.02 N) in soluzione acquosa, Titripur® soluzione volumetrica, Supelco®
Sodio idrossido
Formula: NaOH
Peso molecolare: 40 g/mol
Densità: 1 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003548
CAS Number: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Visualizza i codici
Form liquid
Amount-of-substance concentration 0.01990 - 0.02002
Measurement uncertainty + / - 0.00006
Traceability NIST SRM
The concentration is determined by volumetric titration and refers to 20°C.