Stampa…
Sodio cloruro 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Fornitore: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.09945.0001EA 33.5 EUR
1.09945.0001
Sodio cloruro 0.1 mol/l concentrated aqueous solution, Titrisol®, Supelco®
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
EINECS: 231-598-3
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Density 1.08 g/cm3 (20 °C)
pH 4.8 (H2O, 20 °C)