Stampa…
Inserti auricolari riutilizzabili, KLEENGUARD* H20
Fornitore: Kimberly-Clark
111-0479EA 107 EUR
KIMB67220 KIMB67221
Inserti auricolari riutilizzabili, KLEENGUARD* H20
Inserti auricolari riutilizzabili di stile tradizionale con un unico gambo più spesso per dei facili inserimenti e rimozioni. Tre flange morbide collassano per conformarsi al canale auricolare.
  • Gambi rigati per una miglior presa
  • Colorazione evidente per il facile monitoraggio della conformità e una maggiore visibilità
  • Gli inserti auricolari sono lavabili e privi di lattice e silicone
Coefficiente NRR: 25 dB
Certificazioni: EN 352-2
Confezione: Singole per la conservazione igienica
Attenzione: * Taglia unica.