Stampa…
Hai cercato: Botanica
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Descrizione: Modello fisiologico per scopi didattici, Sun flower
Codice catalogo: (761-0011)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1017829
Codice articolo locale: BINH1017829
Descrizione: Malus pumila. Modello che mostra sepali, petali, carpelli e stami.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0137)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002504
Codice articolo locale: BINH1002504
Descrizione: Fagus silvatica. Three dimensional model of an beech tree leaf at 1500X magnification.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Descrizione: Modello fisiologico per scopi didattici, Canola (Brassica napus ssp. oleifera)
Codice catalogo: (761-0135)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1000524
Codice articolo locale: BINH1000524
Descrizione: Students can explore plant cell structure with this 20 cm Ø cell model.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (761-0014)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1005124
Codice articolo locale: BINH1005124
Descrizione: Modelli ingranditi di cellula animale e cellula vegetale.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Codice catalogo: (763-0138)
Fornitore: Binhold, Paul Lehrmittel
Codice articolo fornitore: 1002506
Codice articolo locale: BINH1002506
Descrizione: Phaseolus vulgaris. Model of dicotyledonous stem (beans) magnified 250X.
UOM: 1 * 1 pezzi
Market Source Item This is a MarketSource item. Additional charges may apply
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom