Stampa…
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Fornitore: VWR
VWR®
612-3840EA 118 EUR
612-3840 612-3839 612-3838 612-3835 612-3834 612-3837 612-3836 612-3833 612-3832
VWR®, Measuring cylinders, tall form, class A, borosilicate glass
Cilindri Cilindri di misurazione
In vetro borosilicato, forma alta, classe A.
  • Calibrati per contenere (TC, In)
  • Base di vetro esagonale, con beccuccio
  • Graduazioni blu con anelli di taratura in corrispondenza dei valori principali
Certificazioni: DIN 12680
Informazioni per l'ordine: Certificato di conformità con numero di lotto.