Cell culture dishes, non treated, for suspension culture, Nunc™
Fornitore: Thermo Scientific
Nunc™
PS, with lid, sterile
Non treated for suspension culture. Optically clear and suitable for microscopy.
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Descrizione Ø Altezza Superficie di crescita Volume di lavoro raccomandato Conf Codice catalogo VWR Quantità
Piastre per colture cellulari, non trattate, con ventilazione, senza griglia, sterili 35 mm 10 mm 8,8 cm² 3,0 ml 500 734-2109
Codice articolo fornitore: 171099
Codice articolo locale: NUNC171099
Piastre per colture cellulari, non trattate, con ventilazione, senza griglia, sterili 60 mm 15 mm 21,5 cm² 5,0 ml 400 734-2374
Codice articolo fornitore: 150340
Codice articolo locale: NUNC150340
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità
Un nuovo aspetto e un rinnovato impegno
Basato sulle funzioni e le risorse che conoscete, ottimizzato con l'innovazione di Avantor® Il nostro nuovo marchio simboleggia l'agilità e la nostra capacità di adattamento alle esigenze dei clienti.
ULTERIORI INFORMAZIONI INIZIA GLI ACQUISTI