Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Media bottles, square, with screw cap, Nalgene®
Fornitore: Thermo Scientific
Nalgene®
PETG, amber, translucent, with HDPE screw cap,
  • Non-sterile
  • Non-pyrogenic
  • Non-cytotoxic
Ideal for storage and shipping of light sensitive liquid media, buffers, and sera. Heavy-walled bottle provides an excellent gas barrier; features molded-in graduations, with a drip-proof neck finish and molded-in neck ring.
Certificazioni: Meets current standards for USP Class VI, USP 661, and European Pharmacopeia for Abnormal Toxicity
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Capacità Altezza Ø interno collo Filettatura Conf Codice catalogo VWR Quantità
125 ml 109 mm 28 mm 38-430 96 NALG322021-0125
Codice articolo fornitore: 322021-0125
Codice articolo locale: NALG322021-0125
30 ml 64 mm 14 mm 20-415 280 NALG322021-0030
Codice articolo fornitore: 322021-0030
Codice articolo locale: NALG322021-0030
60 ml 84 mm 18 mm 24-415 200 NALG322021-0060
Codice articolo fornitore: 322021-0060
Codice articolo locale: NALG322021-0060
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità