Ricordiamo che dal 1° Gennaio 2019 entrano in vigore le condizioni commerciali aggiornate, vi invitiamo a visualizzarle sul vostro profilo.
Filtri a membrana per ultrafiltrazione, Omega™
Fornitore: Pall Laboratory
Omega™
Replacement membranes for other stirred cell systems. Used for concentration, fractionation, purification, buffer exchange, or desalting of protein, cell broths, and other biomolecules. Discs can be washed and reused.
Omega™ membrane, low protein binding modified PES
pH range: 1 - 14
Ordine
Espandi tutto / Chiudi tutto
Tipo Ø Superficie di filtrazione MWCO Conf Codice catalogo VWR Quantità
1K 43 mm 13,4 cm² 1 kD 12 516-8571
Codice articolo fornitore: OM001043
Codice articolo locale: PALLOM001043
1K 76 mm 41,8 cm² 1 kD 12 516-8574
Codice articolo fornitore: OM001076
Codice articolo locale: PALLOM001076
5K 43 mm 13,4 cm² 5 kD 12 516-8589
Codice articolo fornitore: OM005043
Codice articolo locale: PALLOM005043
5K 76 mm 41,8 cm² 5 kD 12 516-8592
Codice articolo fornitore: OM005076
Codice articolo locale: PALLOM005076
10K 43 mm 13,4 cm² 10 kD 12 516-8607
Codice articolo fornitore: OM010043
Codice articolo locale: PALLOM010043
10K 62 mm 28,7 cm² 10 kD 12 516-8609
Codice articolo fornitore: OM010062
Codice articolo locale: PALLOM010062
10K 76 mm 41,8 cm² 10 kD 12 516-8610
Codice articolo fornitore: OM010076
Codice articolo locale: PALLOM010076
30K 43 mm 13,4 cm² 30 kD 12 516-8616
Codice articolo fornitore: OM030043
Codice articolo locale: PALLOM030043
30K 62 mm 28,7 cm² 30 kD 12 516-8618
Codice articolo fornitore: OM030062
Codice articolo locale: PALLOM030062
30K 76 mm 41,8 cm² 30 kD 12 516-8619
Codice articolo fornitore: OM030076
Codice articolo locale: PALLOM030076
Specifiche
Tipo 10 kD 30 kD 10 kD 5 kD 1 kD 5 kD 30 kD 1 kD 30 kD
Portata di flusso dell'acqua 0,7 - 1,9 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm² 0,7 - 1,9 ml/min/cm² 0,25 - 0,5 ml/min/cm² 0,01 - 0,1 ml/min/cm² 0,25 - 0,5 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm² 0,01 - 0,1 ml/min/cm² 1,9 - 4 ml/min/cm²
Temperatura massima (°C) 40
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità