Stampa…
VWR® EC30, Conduttimetro/termometro, impermeabile
Fornitore: VWR
VWR®
663-0160EA 232 EUR
663-0160
VWR® EC30, Conduttimetro/termometro, impermeabile
Misuratori elettrochimici Conduttimetri
  • Misurazione di conducibilità, TDS e temperatura con visualizzazione simultanea di 2 parametri
  • Calibrazione a uno o due punti
  • Compensazione automatica della temperatura, selezione automatica del range
  • Cella di conducibilità sostituibile
  • Alloggiamento impermeabile (classe di protezione IP 67), spia di batteria scarica
Informazioni per l'ordine: Fornito con 8 batterie LR44.