Acido cloridrico 30%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
|
Pericolo
|
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.00318.0250EA
99.2
EUR
1.00318.0250
1.00318.0500
1.00318.2500
1.00318.1000
Acido cloridrico 30%, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Acido cloridrico
Formula:
HCl Peso molecolare: 36,46 g/mol Punto di ebollizione: 110 °C (1013 hPa) Punto di fusione: –30 °C Densità: 1,18 g/cm³ (20 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00011324 CAS Number: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -50 °C |
Boiling Point | 90 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 21.8 hPa (20 °C) |
Density | 1.15 g/cm3 (20 °C) |
pH |
|
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive Material |