Stampa…
Acetone-D6 (99.9% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ200
1.00021.0025EA 220 EUR
1.00021.0025 1.00021.0100 1.00021.0010 1.00021.0009 1.00021.0005
Acetone-D6 (99.9% D), MagniSolv™ per spettroscopia NMR, Sigma-Aldrich®
Acetone-D6
Formula: D₃CC(O)CD₃
Peso molecolare: 64,03 g/mol
Punto di ebollizione: 55,5 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –95,4 °C
Densità: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash Pt: –19 °C (coppa chiusa)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00044635
CAS Number: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II