Stampa…
Acido acetico 30% Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ300
1.59166.0500EA 24.2 EUR
1.59166.9999 1.59166.0500
Acido acetico 30% Reag. Ph. Eur. per analisi, Supelco®
Acido acetico
Formula: H₃CCOOH
Peso molecolare: 60,05 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00036152
CAS Number: 64-19-7
EINECS: 200-580-7
UN: 2790
ADR: 8,III
https://it.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/31/15/723115.jpg
Visualizza i codici
Solubility (20 °C) soluble
Explosion Limit 4 - 19.9 %(V) acetic acid
Density 1.039 g/cm3 (20 °C)