Stampa…
Mascherine chirurgiche, THE LITE ONE*
Fornitore: Kimberly-Clark
THE LITE ONE*
111-9004EA 21.4 EUR
111-9004
Mascherine chirurgiche, THE LITE ONE*
Maschere Mascherine Chirurgiche
Realizzata con materiali ultra leggeri che migliorano la traspirabilità, questa mascherina chirurgica non sterile offre un'eccellente indossabilità senza riscaldare.
  • Lacci in tessuto non-tessuto resistente Teclin II e speciale saldatura Sontec II per offrire una forza superiore
  • Con tre strati protettivi
  • Plissettatura con lacci