  • Parametri
    • Articoli in magazzino (74)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Taniche
https://it.vwr.com/stibo/smallweb/std.lang.all/94/47/18989447.jpg
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"35"
Seleziona per:
Fornitore:  VWR Collection
Descrizione:   HDPE, opaque with PP screw caps.
Fornitore:  VWR Collection
Codice articolo locale: VWRI216-1917
Descrizione:   Disposable jerrican, made of HDPE, with integrated handle for easy carrying and pouring.
UOM:  1 * 1 pezzi
Fornitore:  SCAT Europe
Descrizione:   Jerrican, A bocca larga, approvazione UN/Y con tappo a vite, HDPE, Capacità: 10 l, L×P×A: 185×225×305 mm, Colore: traslucido, Not conductive, Filettatura: S55, UN approval: 3H1/Y1.9/200
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   HDPE, translucent or blue, with tamper evident screw cap.
Fornitore:  SCAT Europe
Descrizione:   Tanica, A bocca stretta, ingombro ridotto, PP, Capacità: 5 l, L×P×A: 65×330×335 mm, Senza galleggiante di livello
Fornitore:  KARTELL
Descrizione:   Bottiglioni, plastilab®, con tappi a vite, HDPE, Capacità: 20 l, L×P×A: 245×295×370 mm, UN approval: UN 3H1/X1.9/200, Filettatura: GL 51
Fornitore:  Nalgene
Descrizione:   Tanica, Nalgene®, A bocca stretta, con tappo a vite, HDPE, Capacità: 10 l, L×P×A: 191×229×368 mm, Filettatura: 53B
Fornitore:  BÜRKLE
Descrizione:   Jerricans, narrow mouth, with screw cap, UN approved, HDPE, Capacità: 10 l, L×P×A: 300×200×258 mm, UN approval: 3H1/Y1.5/200 , Filettatura: 61 mm
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 35
  1  2  3  4  5  Prossimo