Stampa…
Bromo, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Fornitore: Merck
Pericolo
M-Clarity™ quality level = MQ100
1.01947.0250EA 731 EUR
1.01947.0250
Bromo, Suprapur® per analisi in tracce, Supelco®
Bromo
Formula: Br₂
Peso molecolare: 159,81 g/mol
Punto di ebollizione: 58,7 °C (1013 hPa)
Punto di fusione: –7,2 °C
Densità: 3,12 g/cm³ (20 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00010896
CAS Number: 7726-95-6
EINECS: 231-778-1
UN: 1744
ADR: 8 (6.1),I
Merck Index: 13,01378