Stampa…
VWR®, Navicelle per pesata monouso
Fornitore: VWR
VWR®
611-2249EA 98.4 EUR
611-2249
VWR®, Navicelle per pesata monouso
Navicelle Navicelle per pesata
Queste barche PS flessibili presentano superfici lisce per fornire versamenti accurati con perdita minima del campione.
  • Forma bassa con fondo largo e piatto per evitare ribaltamenti
  • Resistenza termica fino a +70 °C (14 a 158 ° F)
  • Può essere utilizzato con analizzatori di umidità a microonde
  • Tutti sono conformi alla FDA / food-grade
  • Biologicamente inerte e resistente agli acidi diluiti e deboli, soluzioni acquose, alcoli e basi
Queste robuste pesatrici sono ideali per pesare prodotti solidi.